Stampa…
2-Mercaptoethanesulphonic acid sodium salt (mesna) per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.10595.0010 8.10595.9010
8.10595.0010EA 153 EUR
8.10595.0010 8.10595.9010
2-Mercaptoethanesulphonic acid sodium salt (mesna) per sintesi, Sigma-Aldrich®
2-Mercaptoethanesulphonic acid sodium salt (mesna)
Formula: C₂H₅NaO₃S₂
MDL Number: MFCD00007535
CAS Number: 19767-45-4
EINECS: 243-285-9
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 164.18 g/mol