Stampa…
Isethionic acid sodium salt (sodium 2-hydroxyethanesulphonate) per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20708.0100 8.20708.1000 8.20708.9050 8.20708.9068
8.20708.0100EA 33.3 EUR
8.20708.0100 8.20708.1000 8.20708.9050 8.20708.9068
Isethionic acid sodium salt (sodium 2-hydroxyethanesulphonate) per sintesi, Sigma-Aldrich®
Isethionic acid sodium salt (sodium 2-hydroxyethanesulphonate)
Formula: C₂H₅NaO₄S
MDL Number: MFCD00007534
CAS Number: 1562-00-1
EINECS: 216-343-6
Visualizza i codici
Solubility 650 g/l (20 °C)
Melting Point 192 - 194 °C
Molar Mass 148.11 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
pH 7.0 - 11.0 (20 g/l, H2O, 20 °C)