Isethionic acid sodium salt (sodium 2-hydroxyethanesulphonate) ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 1562-00-1
Molecular Formula: HO(CH2)2SO3Na
Formula Weight: 148.11
Melting Point: 191-194°
Beilstein Reference: 3633992
Formula:
C₂H₅NaO₄S Punto di fusione: 191…194 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007534 CAS Number: 1562-00-1 EINECS: 216-343-6 |