Stampa…
Isethionic acid sodium salt (sodium 2-hydroxyethanesulphonate) 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
205000010 205005000
ACRO205000010EA 63.8 EUR
ACRO205000010 ACRO205005000
Isethionic acid sodium salt (sodium 2-hydroxyethanesulphonate) 98%
Isethionic acid sodium salt (sodium 2-hydroxyethanesulphonate)
Formula: C₂H₅NaO₄S
Punto di fusione: 191…194 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007534
CAS Number: 1562-00-1
EINECS: 216-343-6
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 191 to 195 °C
Titration after Ion exchange ≥97.5 %