Stampa…
CAPS sodium salt (3-(Cyclohexylamino)propanesulphonic acid sodium salt)
Fornitore: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Synonyms: Sodium 3-(cyclohexylamino)propane-1-sulphonate
50758-2 50758-1
BMOL50758-2EA 0 EUR
BMOL50758-2 BMOL50758-1
CAPS sodium salt (3-(Cyclohexylamino)propanesulphonic acid sodium salt)
CAPS sodium salt (3-(cyclohexylamino)propanesulphonic acid sodium salt)
Formula: C₉H₁₈NNaO₃S
Peso molecolare: 243.3000 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00269798
CAS Number: 105140-23-6