N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide (MTBSTFA) ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-2,2,2-trifluoro-N-methylacetamide, MBDSTFA
Purity: 97%
CAS No.: 77377-52-7
Molecular Formula: C9H18F3NOSi
Formula Weight: 241.33
Flash Point: 52°(125°F)
Refractive Index: 1.4020
Boiling Point: 168-170°
Beilstein Reference: 3606546
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00009671
Formula:
C₉H₁₈F₃NOSi Peso molecolare: 241,33 g/mol Punto di ebollizione: 168…170 °C Densità: 1,023 Flash Pt: 52 °C (125 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009671 CAS Number: 77377-52-7 ADR: 3,III |