N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide (MTBSTFA) 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-2,2,2-trifluoro-N-methylacetamide, MBDSTFA
Formula:
C₉H₁₈F₃NOSi Punto di ebollizione: 170 °C (760 mmHg) Densità: 1,02 g/cm³ Flash Pt: 52 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00009671 CAS Number: 77377-52-7 UN: 1993 ADR: 3,III |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4010 to 1.4030 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |