N-Methyl-bis-trifluoroacetamide 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₅H₃F₆NO₂ Punto di ebollizione: 120…122 °C (760 mmHg) Densità: 1,547 g/cm³ Flash Pt: 45 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000412 CAS Number: 685-27-8 EINECS: 211-680-5 UN: 2920 ADR: 8,II |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3450 to 1.3470 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |