Creatine (N-amidinosarcosine) monohydrate ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 6020-87-7
Molecular Formula: C4H9N3O2.H2O
Formula Weight: 149.15 (131.13anhy)
Odour: Weak
pH: 6.9
Melting Point: ca 292° dec.
Beilstein Reference: 907175
Merck Reference: 14,2568
MDL No.: MFCD00071582
Formula:
C₄H₉N₃O₂·1H₂O Punto di fusione: ∼ 292 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00071582 CAS Number: 6020-87-7 EINECS: 200-306-6 Merck Index: 14,2568 |