Stampa…
(±)-2-Methylglutaric acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Methylpentanedioic acid
A11823.06 A11823.14 A11823.22
A11823.06EA 57.6 EUR
A11823.06 A11823.14 A11823.22
(±)-2-Methylglutaric acid ≥98%
(±)-2-Methylglutaric acid
Purity: 98% CAS No.: 617-62-9 Molecular Formula: C6H10O4 Formula Weight: 146.14 Melting Point: 74-78° Boiling Point: 214-215°/22mm MDL No.: MFCD00002661
Formula: C₆H₁₀O₄
Peso molecolare: 146,14 g/mol
Punto di ebollizione: 214…215 °C (22 mmHg)
Punto di fusione: 74…78 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002661
CAS Number: 617-62-9
EINECS: 210-521-7