o-Cresolphthalein complexone Indicatore per la determinazione dei metalli
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
CAS No.: 2411-89-4
Molecular Formula: C32H32N2O12
Formula Weight: 636.62
Melting Point: ca 198° dec.
Beilstein Reference: 381994
MDL No.: MFCD00005911
Formula:
C₃₂H₃₂N₂O₁₂ Punto di fusione: ∼ 198 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005911 CAS Number: 2411-89-4 EINECS: 219-318-8 |