Stampa…
FITC (fluoresceina 5-isotiocianato, fluoresceina isotiocianato isomero I) 90%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-isothiocyanatofluorescein, Fluorescein 5(6)-isothiocyanate, Fluorescein Isothiocyanate, Isomer I
119250010 119252500 119250050
ACRO119250010EA 253 EUR
ACRO119250010 ACRO119252500 ACRO119250050
FITC (fluoresceina 5-isotiocianato, fluoresceina isotiocianato isomero I) 90%, puro
FITC (fluorescein-5-isothiocyanate, fluorescein isothiocyanate isomer I)
Formula: C₂₁H₁₁NO₅S
Peso molecolare: 389.381 g/mol
Punto di fusione: >360 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005063
CAS Number: 3326-32-7
EINECS: 222-042-0
Visualizza i codici
Appearance Orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %