Verde brillante (idrogenato di zolfo)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 633-03-4
Molecular Formula: C27H34N2O4S
Formula Weight: 482.65
Melting Point: 210° dec.
Beilstein Reference: 3901207
Merck Reference: 14,1374
MDL No.: MFCD00011880
Formula:
C₂₇H₃₄N₂O₄S Punto di fusione: 210 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011880 CAS Number: 633-03-4 EINECS: 211-190-1 Merck Index: 14,1374 |