Verde Fast, Sigma-Aldrich®
Fornitore: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
|
Attenzione
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₂₇H₃₅BrClN₃·xZnCl₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00151094 CAS Number: 7114-03-6 EINECS: 230-415-4 |