Stampa…
Rhodamine 6G perchlorate 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H33626.MD H33626.03
H33626.MDEA 36.5 EUR
H33626.MD H33626.03
Rhodamine 6G perchlorate 96%
Rhodamine 6G perchlorate
Purity: 96% CAS No.: 13161-28-9 Molecular Formula: C28H31ClN2O7 Formula Weight: 543.02 Melting Point: 240° MDL No.: MFCD00013117
Formula: C₂₈H₃₁ClN₂O₇
Peso molecolare: 543,02 g/mol
Punto di fusione: >240 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013117
CAS Number: 13161-28-9
EINECS: 236-099-4