Stampa…
(±)-Tetrahydro-2-furoic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Tetrahydrofuran-2-carboxylic acid, 2-Tetrahydrofuran Carboxylic Acid
B22927.14 B22927.22
B22927.14EA 46.4 EUR
B22927.14 B22927.22
(±)-Tetrahydro-2-furoic acid ≥97%
(±)-Tetrahydro-2-furoic acid
Purity: 97+% CAS No.: 16874-33-2 Molecular Formula: C5H8O3 Formula Weight: 116.12 Flash Point: 139°(282°F) Refractive Index: 1.4600 Odour: Pungent Boiling Point: 244° Beilstein Reference: 109671 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00022473
Formula: C₅H₈O₃
Peso molecolare: 116,12 g/mol
Punto di ebollizione: 244 °C
Densità: 1,213
Flash Pt: 139 °C (282 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00022473
CAS Number: 16874-33-2
UN: 3265
ADR: 8,III