Stampa…
6-Azauracil ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 1,2,4-Triazine-3,5(2H,4H)-dione
A14389.14 A14389.06
A14389.14EA 178 EUR
A14389.14 A14389.06
6-Azauracil ≥98%
6-Azauracil
Purity: 98% CAS No.: 461-89-2 Molecular Formula: C3H3N3O2 Formula Weight: 113.08 Melting Point: 274-282° Beilstein Reference: 116472
Formula: C₃H₃N₃O₂
Punto di fusione: 274…282 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006456
CAS Number: 461-89-2
EINECS: 207-318-0