Stampa…
Azure B (azure I)
Fornitore: Merck
2.79200.0000 2.79200.0500 2.79200.2500
2.79200.0000EA 0 EUR
2.79200.0000 2.79200.0500 2.79200.2500
Azure B (azure I)
Azure B (azure I)
Formula: C₁₅H₁₆ClN₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011935
CAS Number: 531-55-5
EINECS: 208-511-2