Azure B (azure I)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 531-55-5
Molecular Formula: C15H16ClN3S
Formula Weight: 305.83
Odour: Odourless
Melting Point: ca 205° dec.
Beilstein Reference: 3922630
Merck Reference: 14,6058
MDL No.: MFCD00011935
Formula:
C₁₅H₁₆ClN₃S Punto di fusione: ∼ 205 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011935 CAS Number: 531-55-5 EINECS: 208-511-2 Merck Index: 14,6058 |