Stampa…
Carbenicillina sale disodico
Fornitore: PanReac AppliChem
Pericolo
A1491.0005 A1491.0010
A1491.0005EA 154 EUR
A1491.0005 A1491.0010
Carbenicillina sale disodico
Carbenicillin disodium salt
Formula: C₁₇H₁₆N₂O₆S·2Na
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00077683
CAS Number: 4800-94-6
EINECS: 225-360-8