Stampa…
VWR®, Streptavidin (from Streptomyces avidinii)
Fornitore: VWR Chemicals
E497-1MGEA 0 EUR
E497-1MG E497-5MG
VWR®, Streptavidin (from Streptomyces avidinii)
Proteine e Peptidi
Una proteina tetramerica 60 kDa che presenta una elevata affinità di legame per la biotina. In grado di legare una molecola di biotina con ciascuna subunità, streptavidina è utile in cromatografia di affinità, test ELISA , immunoistochimica e Western Blotting.
  • Signal word: Danger
  • GHS Symbol: GHS08
Visualizza i codici
Specifiche
Protein/peptide name Streptavidin
Environmentally Preferable
Specie
Sorgente luminosa Streptomyces avidinii
CAS No. 9013-20-1
N. MDL MFCD00082035
Grado for Biotechnology
Condizioni di conservazione Freeze