Stampa…

5-Bromo-2,4-dimethoxypyrimidine ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

B1920-1G B1920-25G B1920-5G
TCIAB1920-1GEA 44 EUR
TCIAB1920-1G TCIAB1920-25G TCIAB1920-5G
5-Bromo-2,4-dimethoxypyrimidine ≥98.0% (by GC)
5-Bromo-2,4-dimethoxypyrimidine
Formula: C₆H₇BrN₂O₂
Peso molecolare: 219,0400 g/mol
Punto di ebollizione: 125°C
MDL Number: MFCD00038016
CAS Number: 56686-16-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c0696e68f571de12270f1c61021440fd30d8637&vid=4c0696e68f571de12270f1c61021440fd30d8637&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 62.0 to 65.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR