2,6-Diaminopurine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 1904-98-9
Molecular Formula: C5H6N6
Formula Weight: 150.14
Melting Point: ca 302°
Beilstein Reference: 9624
Merck Reference: 14,2985
MDL No.: MFCD00213668
Formula:
C₅H₆N₆ Punto di fusione: ∼ 302 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00213668 CAS Number: 1904-98-9 EINECS: 217-605-2 Merck Index: 14,2985 |