(R)-(+)-Tetrahydro-2-furoic acid ≥98%, ee 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
(R)-2-Tetrahydrofuroic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 87392-05-0
Molecular Formula: C5H8O3
Formula Weight: 116.12
Flash Point: 139°(282°F)
Refractive Index: 1.4600
Boiling Point: 244°
Beilstein Reference: 4658739
Optical Rotation: +4° (c=1 in methanol)
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00211271
Formula:
C₅H₈O₃ Peso molecolare: 116.12 g/mol Punto di ebollizione: 244 °C Densità: 1.213 Flash Pt: 139 °C (282 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00211271 CAS Number: 87392-05-0 UN: 3265 ADR: 8 III |