Diphenylphosphinic chloride ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97+%
CAS No.: 1499-21-4
Molecular Formula: C12H10ClOP
Formula Weight: 236.64
Flash Point:
Formula:
C₁₂H₁₀ClOP Punto di ebollizione: 210…212 °C (8 mmHg) Punto di fusione: ∼ 20 °C Densità: 1,242 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002077 CAS Number: 1499-21-4 EINECS: 216-107-2 UN: 3265 ADR: 8,II |