Tricyclohexylphosphonium tetrafluoroborate ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 58656-04-5
Molecular Formula: C18H34P·BF4
Formula Weight: 368.25
Melting Point: 166-170°
MDL No.: MFCD03840580
Formula:
C₁₈H₃₄BF₄P Punto di fusione: 166…170 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03840580 CAS Number: 58656-04-5 |