Stampa…
TCEP HCl (Tris (2-carbossietil) fosfina cloridrato) 99 Biotechnology
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: TCEP HCl
K831-10GEA 771 EUR
K831-10G K831-2G
TCEP HCl (Tris (2-carbossietil) fosfina cloridrato) 99 Biotechnology
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride)
Formula: C₉H₁₆ClO₆P
Peso molecolare: 286.65 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00145469
CAS Number: 51805-45-9
UN: 3261
ADR: 8 II
Visualizza i codici
Purezza (TLC) >99%
Solubilità (50 mg/ml, Acqua) Conforme