Acetonyltriphenylphosphonium bromide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 2236-01-3
Molecular Formula: C21H20BrOP
Formula Weight: 399.27
Melting Point: 226-227°
Beilstein Reference: 3802148
Formula:
C₂₁H₂₀BrOP Punto di fusione: 226…227 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051863 CAS Number: 2236-01-3 EINECS: 218-796-5 |