(-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid, anidro 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 2743-38-6
Molecular Formula: C18H14O8
Formula Weight: 358.31
Melting Point: 154-156°
MDL No.: MFCD00003074
Formula:
C₁₈H₁₄O₈ Punto di fusione: 154…156 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003074 CAS Number: 2743-38-6 EINECS: 220-374-0 |