Stampa…
Aprotinin
Fornitore: PanReac AppliChem
A2132.0025 A2132.0100
A2132.0025EA 112 EUR
A2132.0025 A2132.0100
Aprotinin
Proteine e Peptidi
Visualizza i codici
Specifiche
Protein/peptide name Aprotinin
Environmentally Preferable
Protein synonyms Trypsin inhibitor, pancreatic basic
Specie
Sorgente luminosa
CAS No. 9087-70-1
N. MDL MFCD00130541
Formula molecolare C₂₈₄H₄₃₂N₈₄O₇₉S₇
Condizioni di conservazione Refrigerator