Stampa…
Alizarin red S (sodium salt)
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06278.0025 1.06278.0100
1.06278.0025EA 119 EUR
1.06278.0025 1.06278.0100
Alizarin red S (sodium salt)
Alizarin red S (sodium salt)
Formula: C₁₄H₇NaO₇S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013049
CAS Number: 130-22-3
EINECS: 204-981-8
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 342.26 g/mol