3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₆H₂₀N₂·2HCl·xH₂O Punto di fusione: >300 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00150104 CAS Number: 207738-08-7 EINECS: 264-769-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Appearance | Off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥98.0 % (on dry substance) |
Water | ≤12.0 % (K.F.) |