Stampa…
2-Chloro-N-methylacetamide ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H32362.06 H32362.14
H32362.06EA 70.9 EUR
H32362.06 H32362.14
2-Chloro-N-methylacetamide ≥97%
2-Chloro-N-methylacetamide
Purity: 97% CAS No.: 96-30-0 Molecular Formula: C3H6ClNO Formula Weight: 107.54 Melting Point: 45-47° MDL No.: MFCD00018913
Formula: C₃H₆ClNO
Peso molecolare: 107,54 g/mol
Punto di fusione: 45…47 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00018913
CAS Number: 96-30-0
EINECS: 202-497-1