Spermine-(N,N'-bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine) 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
N1,N1'-(Butane-1,4-diyl)bis(propane-1,3-diamine), Spermine
Purity: 97%
CAS No.: 71-44-3
Molecular Formula: C10H26N4
Formula Weight: 202.35
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formula:
C₁₀H₂₆N₄ Peso molecolare: 202,35 g/mol Punto di ebollizione: 150 °C (5 mmHg) Punto di fusione: 28…30 °C Flash Pt: >110 °C (230 °F) |
MDL Number:
MFCD00008215 CAS Number: 71-44-3 EINECS: 200-754-2 ADR: 8,III Merck Index: 14,8743 |