Stampa…
Spermine-(N,N'-bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine) 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
132750010 132750050
ACRO132750010EA 55.7 EUR
ACRO132750010 ACRO132750050
Spermine-(N,N'-bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine) 97%
Spermine-(N,N'-bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine)
Formula: C₁₀H₂₆N₄
Punto di ebollizione: 130 °C (,1 mmHg)
Punto di fusione: 26…30 °C
Densità: 0,937 g/cm³
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008215
CAS Number: 71-44-3
EINECS: 200-754-2
UN: 3259
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder or low melting mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 26 to 30 °C
Water ≤3 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥96.0 % (On dry substance)