Cyclopentylacetyl chloride ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 1122-99-2
Molecular Formula: C7H11ClO
Formula Weight: 146.62
Flash Point: 71°(160°F)
Refractive Index: 1.4625
Odour: Pungent
Boiling Point: 186°
Beilstein Reference: 1906113
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00236031
Formula:
C₇H₁₁ClO Peso molecolare: 146.62 g/mol Punto di ebollizione: 186 °C Densità: 1.087 Flash Pt: 71 °C (160 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00236031 CAS Number: 1122-99-2 UN: 3265 ADR: 8 II |