3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 37942-07-7
Molecular Formula: C15H22O2
Formula Weight: 234.34
Physical Form: Cryst solid
Sensitivity: Air Sensitive
Beilstein Reference: 1877810
MDL No.: MFCD00191998
Formula:
C₁₅H₂₂O₂ Punto di fusione: 59…61 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00191998 CAS Number: 37942-07-7 |