7-Phenyl-1-heptanol ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 3208-25-1
Molecular Formula: C6H5(CH2)7OH
Formula Weight: 192.30
Refractive Index: 1.5080
Boiling Point: 115-117°/0.5mm
MDL No.: MFCD00037315
Formula:
C₁₃H₂₀O Punto di ebollizione: 115…117 °C (0,5 mmHg) Densità: 0,962 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00037315 CAS Number: 3208-25-1 |