Stampa…
Caspase-3 inhibitor III
Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
218750-1 218750-5
218750-1EA 198 EUR
218750-1 218750-5
Caspase-3 inhibitor III
Proteine e Peptidi
Visualizza i codici
Specifiche
Protein/peptide name Caspase-3 Inhibitor III
Environmentally Preferable
Specie
Sorgente luminosa
Sequenza Ac-DEVD-CMK, Ac-ASP-GLU-VAL-ASP-CMK
Formula molecolare C₂₁H₃₁CIN₄O₁₁
Condizioni di conservazione Refrigerator