Stampa…
NADH-Na₂ triidrato, per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
0384-1GEA 169 EUR
0384-1G 0384-5G
NADH-Na₂ triidrato, per analisi
NADH-Na2 triidrato
Formula: C₂₁H₂₇N₇Na₂O₁₄P₂·3H₂O
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00036200
CAS Number: 606-68-8
EINECS: 210-123-3