Cresol red sodium salt
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Cresol Red sodium, Sodium 4-(3-(4-hydroxy-3-methylphenyl)-1,1-dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiol-3-yl)-2-methylphenolate
CAS No.: 62625-29-0
Molecular Formula: C21H17NaO5S
Formula Weight: 404.42
Melting Point: ca 250° dec.
MDL No.: MFCD00001618
Formula:
C₂₁H₁₇NaO₅S Peso molecolare: 404.42 g/mol Punto di fusione: ∼ 250 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001618 CAS Number: 62625-29-0 EINECS: 263-654-8 |