Stampa…
m-Cresol purple sodium salt, solubile nell'acqua, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
199250050 199250100
ACRO199250050EA 50.2 EUR
ACRO199250050 ACRO199250100
m-Cresol purple sodium salt, solubile nell'acqua, puro
m-Cresol purple sodium salt
Formula: C₂₁H₁₇NaO₅S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010177
CAS Number: 62625-31-4
EINECS: 263-656-9
Visualizza i codici
Appearance Orange-brown to black Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (0.05 % in water) Clear
Visual transition interval from pH 7.4 (yellow) to pH 9.0 (purple)