Cresol red
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
o-Cresolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
CAS No.: 1733-12-6
Molecular Formula: C21H18O5S
Formula Weight: 382.44
Melting Point:
Formula:
C₂₁H₁₈O₅S Peso molecolare: 382,43 g/mol Punto di fusione: >300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005878 CAS Number: 1733-12-6 EINECS: 217-064-2 Merck Index: 14,2578 |