Stampa…
Olio rosso O
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: CI 26125
A12989.14 A12989.22 A12989.A1
A12989.14EA 26.3 EUR
A12989.14 A12989.22 A12989.A1
Olio rosso O
Oil red O
CAS No.: 1320-06-5 Molecular Formula: C26H24N4O Formula Weight: 408.51 Melting Point: ca 166° dec. Beilstein Reference: 3491382 MDL No.: MFCD00003898
Formula: C₂₆H₂₄N₄O
Peso molecolare: 408,51 g/mol
Punto di fusione: ∼ 166 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003898
CAS Number: 1320-06-5
EINECS: 215-295-3