Stampa…
Olio rosso O stain_biological
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: CI 26125
189400250 189401000
ACRO189400250EA 41.2 EUR
ACRO189400250 ACRO189401000
Olio rosso O stain_biological
Oil red O
Formula: C₂₆H₂₄N₄O
Peso molecolare: 408.51 g/mol
Punto di fusione: 120 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003898
CAS Number: 1320-06-5
EINECS: 215-295-3
Visualizza i codici
Appearance Dark green to blue-red to brown to black Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Dye content ≥70 %