Stampa…
Ferro (III)-ammonio citrato, per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
0846-500GEA 258 EUR
0846-500G 0846-100G
Ferro (III)-ammonio citrato, per analisi
Ferro (III)-ammonio citrato
Formula: C₆H₅+4y)Fe(x)N(y)O₇
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013099
CAS Number: 1185-57-5
EINECS: 214-686-6
Visualizza i codici
Arsenic ≤0.0004%
Iron (III) 20.5 – 22.5%
Lead ≤0.003%
Solubility (5.0%, Water) Pass
Zinc ≤0.1%