Stampa…
4,6-Dihydroxy-2-methylpyrimidine ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A10535.09 A10535.18
A10535.09EA 40.9 EUR
A10535.09 A10535.18
4,6-Dihydroxy-2-methylpyrimidine ≥99%
4,6-Dihydroxy-2-methylpyrimidine
Purity: 99% CAS No.: 40497-30-1 Molecular Formula: C5H6N2O2 Formula Weight: 126.12 Melting Point: 360° Beilstein Reference: 115646
Formula: C₅H₆N₂O₂
Punto di fusione: >360 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006104
CAS Number: 40497-30-1
EINECS: 254-941-9