3-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
L19325.03
L19325.06
L19325.03EA
85.5
EUR
L19325.03
L19325.06
3-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde ≥98%
3-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 405-05-0
Molecular Formula: C7H5FO2
Formula Weight: 140.11
Melting Point: 121-124°
Beilstein Reference: 3234259
Formula:
C₇H₅FO₂ Peso molecolare: 140,11 g/mol Punto di fusione: 121…124 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016626 CAS Number: 405-05-0 |