Stampa…
2-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H26218.MCEA 93.4 EUR
H26218.MC H26218.ME
2-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde ≥97%
2-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 348-27-6 Molecular Formula: C7H5FO2 Formula Weight: 140.11 Melting Point: 168-170° MDL No.: MFCD06797918
Formula: C₇H₅FO₂
Punto di fusione: 168…170 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06797918
CAS Number: 348-27-6
EINECS: None