Stampa…
Tiglic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: (E)-2-Methylbut-2-enoic acid, trans-2,3-Dimethylacrylic acid
A13905.14 A13905.22 A13905.36
A13905.14EA 26.3 EUR
A13905.14 A13905.22 A13905.36
Tiglic acid ≥98%
Tiglic acid
Purity: 98+% CAS No.: 80-59-1 Molecular Formula: C5H8O2 Formula Weight: 100.12 Flash Point: 101°(213°F) Melting Point: 62-66° Boiling Point: 198-199° Beilstein Reference: 1236500 Merck Reference: 14,9433 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00066864
Formula: C₅H₈O₂
Peso molecolare: 100.12 g/mol
Punto di ebollizione: 198…199 °C
Punto di fusione: 62…66 °C
Densità: 0.969
Flash Pt: 101 °C (213 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066864
CAS Number: 80-59-1
EINECS: 201-295-0
UN: 3261
ADR: 8 III